missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AE Binding Protein 1/ACLP Antibody (590831), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB6425Z
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AE Binding Protein 1/ACLP Monoclonal antibody specifically detects AE Binding Protein 1/ACLP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Especificaciones
| AE Binding Protein 1/ACLP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 165 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
| 590831 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| ACLP, ACLPadipocyte enhancer binding protein 1, AE binding protein 1, AE-binding protein 1adipocyte enhancer-binding protein 1, Aortic carboxypeptidase-like protein, FLJ33612 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACLP, Glu345-Phe1158, Accession # Q8IUX7 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido