Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 17991282 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 g
6200 g
8200 g
12 kg
Legibilidad:
0,001 g
1 mg
0,010000 g
0,01 g
0.01 g
0,100000 g
0,1 g
Modelo:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Calibración unitSize
17991282 6200 g 0,01 g AX6202M Interno 1 unidad
15375043 220 g 1 mg AX223 Interno 1 PCS
15395043 220 g 1 mg AX223M Interno cada uno
15385043 220 g 1 mg AX223/E Externo cada uno
15591926 420 g 0,010000 g AX422/E Externo cada uno
15305053 420 g 1 mg AX423 Interno cada uno
15325053 420 g 1 mg AX423M Interno cada uno
15315053 420 g 1 mg AX423/E Externo cada uno
15335053 520 g 1 mg AX523 Interno cada uno
15355053 520 g 1 mg AX523M Interno cada uno
15345053 520 g 1 mg AX523/E Externo cada uno
17941292 620 g 0,001 g AX623 Interno 1 unidad
17921302 620 g 0,001 g AX623M Interno 1 unidad
17991292 620 g 0,001 g AX623/E Externo 1 unidad
15511936 820 g 0,010000 g AX822/E Externo cada uno
15385053 1,5 kg 0.01 g AX1502 Interno cada uno
15305063 1,5 kg 0.01 g AX1502M Interno cada uno
15395053 1,5 kg 0.01 g AX1502/E Externo cada uno
15521936 2200 g 0,100000 g AX2201 Interno cada uno
15531936 2200 g 0,100000 g AX2201/E Externo cada uno
15315063 2,2 kg 0.01 g AX2202 Interno cada uno
15335063 2,2 kg 0.01 g AX2202M Interno cada uno
15325063 2,2 kg 0.01 g AX2202/E Externo cada uno
15563883 4200 g 0,100000 g AX4201/E Externo cada uno
15345063 4,2 kg 0.01 g AX4202 Interno cada uno
15365063 4,2 kg 0.01 g AX4202M Interno cada uno
15355063 4,2 kg 0.01 g AX4202/E Externo cada uno
15375063 5,2 g 0.01 g AX5202 - cada uno
15385063 5,2 g 0.01 g AX5202M - cada uno
17931292 6200 g 0,01 g AX6202 Interno 1 unidad
17911302 6200 g 0,01 g AX6202/E Externo 1 unidad
15571926 8200 g 0,100000 g AX8201M Interno cada uno
15543883 8200 g 0,100000 g AX8201/E Externo cada uno
17971282 12 kg 0,1 g AX12001 Interno 1 unidad
17961302 12 kg 0,1 g AX12001M Interno 1 unidad
17981282 12 kg 0,1 g AX12001/E Externo 1 unidad
36 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17991282
Marke: OHAUS™ 30805897
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones. Las balanzas de precisión Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
Intuitive Balance Designed for Routine Weighing:
Striking the ideal balance between inventive features and functional, uncomplicated weighing capabilities, the OHAUS Adventurer incorporates all of the applications necessary for routine weighing and measurement activities. With a color touchscreen, three level user management to fulfill GLP/GMP compliance capabilities, two USB ports, and much more, Adventurer is the most complete balance in its class.
Unique Features Include:
  • Adventurer balances feature a color touchscreen, icon-based user interface, and an ergonomic design -making them easy to configure and use.
  • Features such as specialized weighing modes, multiple connectivity options, and AutoCal™ provide versatility and flexibility for a variety of applications.
  • Durable construction, large weighing surfaces, a space-saving draftshield design, and full housing in-use cover allow for use in lab, education and industrial environments.
Stability, Accuracy, and Fast Operation Ensure Optimal Weighing Results in Routine Weighing Tasks:
Weighing Performance:
  • Delivers stable and reliable weighing results for routine weighing tasks.
Stabilization Time:
  • The fast stabilization time of the Adventurer improves productivity in the laboratory.
Calibration:
  • AutoCal™ — Selected models feature the OHAUS automatic internal calibration system that performs routine maintenance by calibrating the balance daily.
  • External Calibration — Traditional calibration in which the operator manually calibrates the balance with their choice of calibration weight value to ensure accuracy available on every model.
Color Touchscreen Offers Easy and Fast Operation of Adventurer Applications
  • Operate and access nine Adventurer application modes and abundant features that eliminate the need to do several manual calculations through the modern color touchscreen.
  • Operators can wear laboratory gloves while utilizing the touchscreen, eliminating the inconvenience and hazards associated with constantly putting on and removing gloves.
  • In addition to the touchscreen, Adventurer also has six mechanical keys that provide tactile feedback and allow the operator to perform repetitive operations such as tare, zero, calibration, and print.
Equipped with the Connectivity and Functional Features Required in Laboratories
Dual USB Ports:
  • A front USB host port is easily accessible and makes it simple to load data from the balance on to a flash drive without having to reach around to the back or move the balance.
  • A second USB device is located at the rear of the balance that can be used to connect the balance to a PC.
  • The connectivity options help meet traceability requirements in traditional installations.
Label Printing Function:
  • Easy to link with Zebra printer and have one built-in label printing template.
Balance Profiles:
  • The cloning feature allows you to save user and application settings to a USB flash drive which can be easily used to configure additional Adventurer balances.
Below Minimum Sample Weight Indication:
  • When using the minimum weight feature, the display clearly indicates that your current sample weight is below your defined minimum limit. Simply increase your sample weight to assure that your results are up to your standard.
Space-saving Draftshield Designed to Improve User Experience and Accessibility:
  • Draftshield doors are constructed of two glass panels, reducing the space required on the lab bench when the doors are open.
  • Wide door entry provides unobstructed access and allows larger weighing vessels to be easily placed on the pan, reducing the chance of accidental spillage.
  • Easy to keep clean in order to ensure a safe workspace by minimizing contamination.
Power Saving Functions:
  • The Adventurer is designed with various power-saving features that help reduce the environmental impact.
  • These include auto-off and brightness controls.
User Management Function:
  • Ensures data security and data traceability.
  • 3 level user management function ensures data security and data traceability requirements.
  • One administrator, two supervisors and 10 users have preset accessibility in the software.
Real Time Clock with GLP/GMP Data:
  • A real-time clock function keeps accurate time even during power loss.
  • GLP data capability has the ability to record Sample name, Project names and Balance IDs to help meet traceability and compliance requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Tipo de conexión RS232 (Included), USB, USB Host
Capacidad 6200 g
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Legibilidad 0,01 g
Para utilizar con (aplicación) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic Weighing, Formulation, Density Determination, Totalization, Display Hold, Batch Printing
Incluye In-use cover
Linealidad 0.02 g
Material Acero inoxidable
Peso mín. de la muestra 16.0 g
Modelo AX6202M
Forma de la cubeta Rectangular
Repetibilidad 0.01 g
Tiempo de estabilización 1.5 sec.
Tipo Balanza de precisión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354 x 230 x 340 mm
Longitud (imperial) 13.9 in.
Longitud (métrico) 354.0 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 195.0 mm
Anchura (imperial) 9.1 in.
Anchura de la cubeta (imperial) 6.9 in.
Anchura (métrico) 230.0 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 175.0 mm
Altura (imperial) 3.9 in.
Altura (métrico) 100.0 mm
Peso (imperial) 10.1 lb.
Peso (métrico) 4.6 kg
Requisitos eléctricos AC Adapter Input: 100/240 VAC, 0.3 A, 50-60 Hz, AC Adapter Output: 12 VDC 0.84 A
Amperaje AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Legal for Trade Class II
Calibración Interno
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.