Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 15531936 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 g
6200 g
8200 g
12 kg
Legibilidad:
0,001 g
1 mg
0,010000 g
0,01 g
0.01 g
0,100000 g
0,1 g
Modelo:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
36 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15531936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201/E | Externo | cada uno |
| 15375043 | 220 g | 1 mg | AX223 | Interno | 1 PCS |
| 15395043 | 220 g | 1 mg | AX223M | Interno | cada uno |
| 15385043 | 220 g | 1 mg | AX223/E | Externo | cada uno |
| 15591926 | 420 g | 0,010000 g | AX422/E | Externo | cada uno |
| 15305053 | 420 g | 1 mg | AX423 | Interno | cada uno |
| 15325053 | 420 g | 1 mg | AX423M | Interno | cada uno |
| 15315053 | 420 g | 1 mg | AX423/E | Externo | cada uno |
| 15335053 | 520 g | 1 mg | AX523 | Interno | cada uno |
| 15355053 | 520 g | 1 mg | AX523M | Interno | cada uno |
| 15345053 | 520 g | 1 mg | AX523/E | Externo | cada uno |
| 17941292 | 620 g | 0,001 g | AX623 | Interno | 1 unidad |
| 17921302 | 620 g | 0,001 g | AX623M | Interno | 1 unidad |
| 17991292 | 620 g | 0,001 g | AX623/E | Externo | 1 unidad |
| 15511936 | 820 g | 0,010000 g | AX822/E | Externo | cada uno |
| 15385053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502 | Interno | cada uno |
| 15305063 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502M | Interno | cada uno |
| 15395053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502/E | Externo | cada uno |
| 15521936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201 | Interno | cada uno |
| 15315063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202 | Interno | cada uno |
| 15335063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202M | Interno | cada uno |
| 15325063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202/E | Externo | cada uno |
| 15563883 | 4200 g | 0,100000 g | AX4201/E | Externo | cada uno |
| 15345063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202 | Interno | cada uno |
| 15365063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202M | Interno | cada uno |
| 15355063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202/E | Externo | cada uno |
| 15375063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202 | - | cada uno |
| 15385063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202M | - | cada uno |
| 17931292 | 6200 g | 0,01 g | AX6202 | Interno | 1 unidad |
| 17991282 | 6200 g | 0,01 g | AX6202M | Interno | 1 unidad |
| 17911302 | 6200 g | 0,01 g | AX6202/E | Externo | 1 unidad |
| 15571926 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201M | Interno | cada uno |
| 15543883 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201/E | Externo | cada uno |
| 17971282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001 | Interno | 1 unidad |
| 17961302 | 12 kg | 0,1 g | AX12001M | Interno | 1 unidad |
| 17981282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001/E | Externo | 1 unidad |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15531936
Proveedor
OHAUS™
N.º de proveedor
30206084
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La opción AutoCalTM mejora la estabilización rápida y el funcionamiento fiable para garantizar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y repetibles para aplicaciones de laboratorio estándar.
- La pantalla táctil en color, que cuenta con un gran ángulo de visualización, proporciona acceso a todas las aplicaciones de Adventurer, mientras que los puertos USB dobles con funciones de seguimiento para el cumplimiento de las normas GLP y GMP ayudan en la monitorización y presentación de datos.’
- Los modelos de 1 mg tienen una pantalla protectora de dos piezas montada en la parte superior con puertas de amplia apertura, lo que proporciona un espacio amplio para la colocación de muestras, mientras que los modelos de 0,01 g y 0,1 g disponen de grandes platos de pesaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant |
| Tipo de conexión | RS232, USB Host, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. |
| Descripción | Precision Balance AX2201/E |
| Capacidad | 2200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica táctil VGA a todo color con brillo controlado por el usuario |
| Legibilidad | 0,100000 g |
| Incluye | AC Adapter |
| Linealidad | ± 0,2 g |
| Material | Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan |
| Tiempo de medición | 1.5 sec. |
| Peso mín. de la muestra | 82 g |
| Modelo | AX2201/E |
| Repetibilidad | 0,100000 g |
| Desviación de sensibilidad | 5 ppm/°C |
| Tiempo de estabilización | 1,500 s |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 50°F a 86°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C a 30°C |
| Carga de prueba | 2000 g, OIML F1 o ASTM CL 2 |
| Garantía | 2 years |
| Modos de pesaje | Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, peso por centavo, grano, newton, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, baht, custom |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 354 x 230 x 100 mm |
| Longitud (imperial) | 13,93 in |
| Longitud (métrico) | 354 mm |
| Anchura de la cubeta (imperial) | 6.9 in. |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Anchura de la cubeta (métrico) | 175 mm |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Fondo (imperial) | 13,93 in |
| Fondo de la cubeta (imperial) | 7.7 in. |
| Fondo (métrico) | 354 mm |
| Fondo de la cubeta (métrico) | 195 mm |
| Peso (imperial) | 10.1 lb. |
| Peso (métrico) | 4,200 kg |
| Requisitos eléctricos | AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |
| Amperaje | AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A |
| Frecuencia | AC Adapter Input: 50/60 Hz |
| Legal for Trade | No |
| Calibración | Externo |
| Idiomas | Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
| Mostrar más Mostrar menos |