Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 15511936 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 g
6200 g
8200 g
12 kg
Legibilidad:
0,001 g
1 mg
0,010000 g
0,01 g
0.01 g
0,100000 g
0,1 g
Modelo:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Calibración unitSize
15511936 820 g 0,010000 g AX822/E Externo cada uno
15375043 220 g 1 mg AX223 Interno 1 PCS
15395043 220 g 1 mg AX223M Interno cada uno
15385043 220 g 1 mg AX223/E Externo cada uno
15591926 420 g 0,010000 g AX422/E Externo cada uno
15305053 420 g 1 mg AX423 Interno cada uno
15325053 420 g 1 mg AX423M Interno cada uno
15315053 420 g 1 mg AX423/E Externo cada uno
15335053 520 g 1 mg AX523 Interno cada uno
15355053 520 g 1 mg AX523M Interno cada uno
15345053 520 g 1 mg AX523/E Externo cada uno
17941292 620 g 0,001 g AX623 Interno 1 unidad
17921302 620 g 0,001 g AX623M Interno 1 unidad
17991292 620 g 0,001 g AX623/E Externo 1 unidad
15385053 1,5 kg 0.01 g AX1502 Interno cada uno
15305063 1,5 kg 0.01 g AX1502M Interno cada uno
15395053 1,5 kg 0.01 g AX1502/E Externo cada uno
15521936 2200 g 0,100000 g AX2201 Interno cada uno
15531936 2200 g 0,100000 g AX2201/E Externo cada uno
15315063 2,2 kg 0.01 g AX2202 Interno cada uno
15335063 2,2 kg 0.01 g AX2202M Interno cada uno
15325063 2,2 kg 0.01 g AX2202/E Externo cada uno
15563883 4200 g 0,100000 g AX4201/E Externo cada uno
15345063 4,2 kg 0.01 g AX4202 Interno cada uno
15365063 4,2 kg 0.01 g AX4202M Interno cada uno
15355063 4,2 kg 0.01 g AX4202/E Externo cada uno
15375063 5,2 g 0.01 g AX5202 - cada uno
15385063 5,2 g 0.01 g AX5202M - cada uno
17931292 6200 g 0,01 g AX6202 Interno 1 unidad
17991282 6200 g 0,01 g AX6202M Interno 1 unidad
17911302 6200 g 0,01 g AX6202/E Externo 1 unidad
15571926 8200 g 0,100000 g AX8201M Interno cada uno
15543883 8200 g 0,100000 g AX8201/E Externo cada uno
17971282 12 kg 0,1 g AX12001 Interno 1 unidad
17961302 12 kg 0,1 g AX12001M Interno 1 unidad
17981282 12 kg 0,1 g AX12001/E Externo 1 unidad
36 options
Código de producto. 15511936
Marca: OHAUS™ 30206082
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones. Las balanzas de precisión Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
  • La opción AutoCalTM mejora la estabilización rápida y el funcionamiento fiable para garantizar un rendimiento de pesaje sólido y resultados precisos y repetibles para aplicaciones de laboratorio estándar.
  • La pantalla táctil en color, que cuenta con un gran ángulo de visualización, proporciona acceso a todas las aplicaciones de Adventurer, mientras que los puertos USB dobles con funciones de seguimiento para el cumplimiento de las normas GLP y GMP ayudan en la monitorización y presentación de datos.’
  • Los modelos de 1 mg tienen una pantalla protectora de dos piezas montada en la parte superior con puertas de amplia apertura, lo que proporciona un espacio amplio para la colocación de muestras, mientras que los modelos de 0,01 g y 0,1 g disponen de grandes platos de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Tipo de conexión RS232, USB Host, dispositivo USB (incluido). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real.
Descripción Precision Balance AX822/E
Capacidad 820 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica táctil VGA a todo color con brillo controlado por el usuario
Legibilidad 0,010000 g
Incluye AC Adapter
Linealidad ± 0,02 g
Material Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Tiempo de medición 1.5 sec.
Peso mín. de la muestra 8.2 g
Modelo AX822/E
Repetibilidad 0,010000 g
Desviación de sensibilidad 3 ppm/°C
Tiempo de estabilización 1,500 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 800 g, OIML F1 o ASTM CL 2
Garantía 2 years
Modos de pesaje Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, peso por centavo, grano, newton, momme, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, baht, custom
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354 x 230 x 100 mm
Longitud (imperial) 13,93 in
Longitud (métrico) 354 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 6.9 in.
Anchura (métrico) 230 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 175 mm
Altura (métrico) 100 mm
Fondo (imperial) 13,93 in
Fondo de la cubeta (imperial) 7.7 in.
Fondo (métrico) 354 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 195 mm
Peso (imperial) 12.8 lb.
Peso (métrico) 5,800 kg
Requisitos eléctricos AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Frecuencia AC Adapter Input: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Calibración Externo
Idiomas Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX)