Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 15335053 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 g
6200 g
8200 g
12 kg
Legibilidad:
0,001 g
1 mg
0,010000 g
0,01 g
0.01 g
0,100000 g
0,1 g
Modelo:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibración:
Externo
Interno
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
| Código de producto. | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15335053 | 520 g | 1 mg | AX523 | Interno | cada uno |
| 15375043 | 220 g | 1 mg | AX223 | Interno | 1 PCS |
| 15395043 | 220 g | 1 mg | AX223M | Interno | cada uno |
| 15385043 | 220 g | 1 mg | AX223/E | Externo | cada uno |
| 15591926 | 420 g | 0,010000 g | AX422/E | Externo | cada uno |
| 15305053 | 420 g | 1 mg | AX423 | Interno | cada uno |
| 15325053 | 420 g | 1 mg | AX423M | Interno | cada uno |
| 15315053 | 420 g | 1 mg | AX423/E | Externo | cada uno |
| 15355053 | 520 g | 1 mg | AX523M | Interno | cada uno |
| 15345053 | 520 g | 1 mg | AX523/E | Externo | cada uno |
| 17941292 | 620 g | 0,001 g | AX623 | Interno | 1 unidad |
| 17921302 | 620 g | 0,001 g | AX623M | Interno | 1 unidad |
| 17991292 | 620 g | 0,001 g | AX623/E | Externo | 1 unidad |
| 15511936 | 820 g | 0,010000 g | AX822/E | Externo | cada uno |
| 15385053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502 | Interno | cada uno |
| 15305063 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502M | Interno | cada uno |
| 15395053 | 1,5 kg | 0.01 g | AX1502/E | Externo | cada uno |
| 15521936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201 | Interno | cada uno |
| 15531936 | 2200 g | 0,100000 g | AX2201/E | Externo | cada uno |
| 15315063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202 | Interno | cada uno |
| 15335063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202M | Interno | cada uno |
| 15325063 | 2,2 kg | 0.01 g | AX2202/E | Externo | cada uno |
| 15563883 | 4200 g | 0,100000 g | AX4201/E | Externo | cada uno |
| 15345063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202 | Interno | cada uno |
| 15365063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202M | Interno | cada uno |
| 15355063 | 4,2 kg | 0.01 g | AX4202/E | Externo | cada uno |
| 15375063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202 | - | cada uno |
| 15385063 | 5,2 g | 0.01 g | AX5202M | - | cada uno |
| 17931292 | 6200 g | 0,01 g | AX6202 | Interno | 1 unidad |
| 17991282 | 6200 g | 0,01 g | AX6202M | Interno | 1 unidad |
| 17911302 | 6200 g | 0,01 g | AX6202/E | Externo | 1 unidad |
| 15571926 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201M | Interno | cada uno |
| 15543883 | 8200 g | 0,100000 g | AX8201/E | Externo | cada uno |
| 17971282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001 | Interno | 1 unidad |
| 17961302 | 12 kg | 0,1 g | AX12001M | Interno | 1 unidad |
| 17981282 | 12 kg | 0,1 g | AX12001/E | Externo | 1 unidad |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15335053
Marca: OHAUS™ 30122614
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Al combinar unas prestaciones ingeniosas con unas capacidades de pesaje funcionales y sencillas, las balanzas Ohaus Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para pesaje y actividades de medición de rutina. Con una pantalla táctil a color, capacidades de conformidad con GLP y GMP, dos puertos USB y un ingenioso cortavientos, la Adventurer es la balanza más completa de su clase. Su estabilidad, precisión y tiempo de funcionamiento rápido garantizan resultados de pesaje óptimos. Además, la pantalla táctil a color de gran ángulo de visión permite el acceso rápido a todas las aplicaciones de la Adventurer.' Los dos puertos USB con capacidades de seguimiento según GLP/GMP facilitan la supervisión y la elaboración de informes de datos. El cortavientos compacto mejora la accesibilidad del usuario: el cortavientos de dos piezas montado en la parte superior se abre en ambos lados, lo que ofrece un amplio espacio para la colocación de muestras y, además, reduce el espacio sobre la mesa del cortavientos en la parte trasera de la balanza cuando está abierto. Entre las características adicionales se incluyen: Interfaz RS232, gancho integrado para pesaje bajo la balanza, cubierta en uso de carcasa completa, platillo de acero inoxidable extraíble, carcasa inferior de metal fundido, soporte de seguridad, indicador de nivel en parte delantera iluminado, cuatro patas ajustables, menús con bloqueo por software, indicador de estabilidad, indicadores por software de sobrecarga/carga insuficiente, configuraciones medioambientales seleccionables por el usuario, indicador sonoro, ajustes de brillo seleccionables por el usuario, atenuación automática, calibración de pantalla táctil, tara automática y nueve opciones diferentes de idioma de funcionamiento seleccionables por el usuario.
- Elija entre una selección de modelos Adventurer con una amplia gama de capacidades operativas y legibilidad
- El tiempo de estabilización rápido mejora la productividad y ofrece resultados de pesaje fiables para tareas de pesaje rutinarias
- Los modelos seleccionados cuentan con sistema de calibración interna diaria AutoCal; la opción de calibración externa por el operador (tradicional) también está disponible en cada modelo
- Utilice hasta nueve modos de aplicaciones junto con otras funciones mediante la pantalla táctil a color compatible con guantes
- Los modos de aplicación incluyen: Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje dinámico, control de peso, retención de pantalla, totalización y formulación
- La función de clonación de aplicaciones permite la configuración de varias balanzas Adventurer
- Las seis teclas mecánicas proporcionan además una respuesta táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, puesta a cero, calibración e impresión
- Dos puertos USB: el puerto delantero de fácil acceso facilita la carga de datos, por ejemplo, en una unidad flash, el puerto trasero se puede conectar a un PC
- La función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante la pérdida de energía
- La capacidad de datos de GLP puede registrar el nombre de la muestra, los nombres de proyectos y los ID de la balanza para ayudarle a cumplir los requisitos de trazabilidad y conformidad'
- Las puertas del cortavientos compacto se han fabricado con dos paneles de vidrio, lo que reduce el espacio sobre la mesa cuando las puertas están abiertas
- La amplia entrada de la puerta proporciona un acceso despejado y permite el uso de recipientes de pesaje mayores, lo que permite reducir la posibilidad de derrames
- El interior fácil de limpiar ayuda a garantizar un espacio de trabajo seguro al minimizar la contaminación
- Hay una amplia gama de accesorios disponibles, entre los que se incluyen impresora de impacto SF40A, cables RS232, dispositivo de seguridad de bloqueo para portátil y kit de determinación de densidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplimiento de GLP/GMP |
| Tipo de conexión | RS232, USB Host, USB Device |
| Descripción | Precision Balance AX523 |
| Capacidad | 520 g |
| Tipo de pantalla | LCD gráfico, pantalla táctil a todo color WQVGA |
| Legibilidad | 1 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control |
| Incluye | Adaptador de CA, tarjeta de garantía, disco compacto de software, |
| Linealidad | 0,002 g |
| Material | Base de metal, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable |
| Tiempo de medición | 2 seg. |
| Peso mín. de la muestra | 2 g |
| Modelo | AX523 |
| Repetibilidad | 0,001 g |
| Desviación de sensibilidad | 3 ppm/°C |
| Tiempo de estabilización | ≤2 seg. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 50°F a 86°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C a 30°C |
| Carga de prueba | 500 g, OIML F1 o ASTM Clase 2 |
| Tipo | Balanza de precisión |
| Garantía | 2 years |
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje dinámico, retención en pantalla, recuento de piezas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 354 x 230 x 340 mm |
| Longitud (imperial) | 13,93 in |
| Longitud (métrico) | 354 mm |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
| Altura (métrico) | 340 mm |
| Altura de la cámara (métrico) | 230 mm |
| Fondo (métrico) | 354 mm |
| Diámetro de la cubeta exterior (imperial) | 5.1 in. |
| Diámetro de la cubeta exterior (métrico) | 130 mm |
| Peso (imperial) | 13.2 lb. |
| Peso (métrico) | 5,8 kg |
| Requisitos eléctricos | Entrada del adaptador de CA: 100 a 240 VCA, 0,3 A, 50 a 60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |
| Amperaje | Entrada del adaptador de CA: 0,3 A, salida del adaptador de CA: 0.84A |
| Frecuencia | Entrada del adaptador de CA: 50/60 Hz |
| Legal for Trade | No |
| Calibración | Interno |
| Mostrar más Mostrar menos |