Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Código de producto. 15325063 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 g
6200 g
8200 g
12 kg
Legibilidad:
0,001 g
1 mg
0,010000 g
0,01 g
0.01 g
0,100000 g
0,1 g
Modelo:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Calibración:
Externo
Interno
Unit Size:
1 PCS
1 unidad
cada uno
Product Code. Capacidad Legibilidad Modelo Calibración unitSize
15325063 2,2 kg 0.01 g AX2202/E Externo cada uno
15375043 220 g 1 mg AX223 Interno 1 PCS
15395043 220 g 1 mg AX223M Interno cada uno
15385043 220 g 1 mg AX223/E Externo cada uno
15591926 420 g 0,010000 g AX422/E Externo cada uno
15305053 420 g 1 mg AX423 Interno cada uno
15325053 420 g 1 mg AX423M Interno cada uno
15315053 420 g 1 mg AX423/E Externo cada uno
15335053 520 g 1 mg AX523 Interno cada uno
15355053 520 g 1 mg AX523M Interno cada uno
15345053 520 g 1 mg AX523/E Externo cada uno
17941292 620 g 0,001 g AX623 Interno 1 unidad
17921302 620 g 0,001 g AX623M Interno 1 unidad
17991292 620 g 0,001 g AX623/E Externo 1 unidad
15511936 820 g 0,010000 g AX822/E Externo cada uno
15385053 1,5 kg 0.01 g AX1502 Interno cada uno
15305063 1,5 kg 0.01 g AX1502M Interno cada uno
15395053 1,5 kg 0.01 g AX1502/E Externo cada uno
15521936 2200 g 0,100000 g AX2201 Interno cada uno
15531936 2200 g 0,100000 g AX2201/E Externo cada uno
15315063 2,2 kg 0.01 g AX2202 Interno cada uno
15335063 2,2 kg 0.01 g AX2202M Interno cada uno
15563883 4200 g 0,100000 g AX4201/E Externo cada uno
15345063 4,2 kg 0.01 g AX4202 Interno cada uno
15365063 4,2 kg 0.01 g AX4202M Interno cada uno
15355063 4,2 kg 0.01 g AX4202/E Externo cada uno
15375063 5,2 g 0.01 g AX5202 - cada uno
15385063 5,2 g 0.01 g AX5202M - cada uno
17931292 6200 g 0,01 g AX6202 Interno 1 unidad
17991282 6200 g 0,01 g AX6202M Interno 1 unidad
17911302 6200 g 0,01 g AX6202/E Externo 1 unidad
15571926 8200 g 0,100000 g AX8201M Interno cada uno
15543883 8200 g 0,100000 g AX8201/E Externo cada uno
17971282 12 kg 0,1 g AX12001 Interno 1 unidad
17961302 12 kg 0,1 g AX12001M Interno 1 unidad
17981282 12 kg 0,1 g AX12001/E Externo 1 unidad
36 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15325063
Brand: OHAUS™ 30127969
This item is not returnable. View return policy
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones. Las balanzas de precisión Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
Al combinar unas prestaciones ingeniosas con unas capacidades de pesaje funcionales y sencillas, las balanzas Ohaus Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para pesaje y actividades de medición de rutina. Con una pantalla táctil a color, capacidades de conformidad con GLP y GMP, dos puertos USB y un ingenioso cortavientos, la Adventurer es la balanza más completa de su clase. Su estabilidad, precisión y tiempo de funcionamiento rápido garantizan resultados de pesaje óptimos. Además, la pantalla táctil a color de gran ángulo de visión permite el acceso rápido a todas las aplicaciones de la Adventurer.' Los dos puertos USB con capacidades de seguimiento según GLP/GMP facilitan la supervisión y la elaboración de informes de datos. El cortavientos compacto mejora la accesibilidad del usuario: el cortavientos de dos piezas montado en la parte superior se abre en ambos lados, lo que ofrece un amplio espacio para la colocación de muestras y, además, reduce el espacio sobre la mesa del cortavientos en la parte trasera de la balanza cuando está abierto. Entre las características adicionales se incluyen: Interfaz RS232, gancho integrado para pesaje bajo la balanza, cubierta en uso de carcasa completa, platillo de acero inoxidable extraíble, carcasa inferior de metal fundido, soporte de seguridad, indicador de nivel en parte delantera iluminado, cuatro patas ajustables, menús con bloqueo por software, indicador de estabilidad, indicadores por software de sobrecarga/carga insuficiente, configuraciones medioambientales seleccionables por el usuario, indicador sonoro, ajustes de brillo seleccionables por el usuario, atenuación automática, calibración de pantalla táctil, tara automática y nueve opciones diferentes de idioma de funcionamiento seleccionables por el usuario.
  • Elija entre una selección de modelos Adventurer con una amplia gama de capacidades operativas y legibilidad
  • El tiempo de estabilización rápido mejora la productividad y ofrece resultados de pesaje fiables para tareas de pesaje rutinarias
  • Los modelos seleccionados cuentan con sistema de calibración interna diaria AutoCal; la opción de calibración externa por el operador (tradicional) también está disponible en cada modelo
  • Utilice hasta nueve modos de aplicaciones junto con otras funciones mediante la pantalla táctil a color compatible con guantes
  • Los modos de aplicación incluyen: Pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje dinámico, control de peso, retención de pantalla, totalización y formulación
  • La función de clonación de aplicaciones permite la configuración de varias balanzas Adventurer
  • Las seis teclas mecánicas proporcionan además una respuesta táctil y permiten al operador realizar operaciones repetitivas como tara, puesta a cero, calibración e impresión
  • Dos puertos USB: el puerto delantero de fácil acceso facilita la carga de datos, por ejemplo, en una unidad flash, el puerto trasero se puede conectar a un PC
  • La función de reloj en tiempo real mantiene la hora exacta incluso durante la pérdida de energía
  • La capacidad de datos de GLP puede registrar el nombre de la muestra, los nombres de proyectos y los ID de la balanza para ayudarle a cumplir los requisitos de trazabilidad y conformidad'
  • Las puertas del cortavientos compacto se han fabricado con dos paneles de vidrio, lo que reduce el espacio sobre la mesa cuando las puertas están abiertas
  • La amplia entrada de la puerta proporciona un acceso despejado y permite el uso de recipientes de pesaje mayores, lo que permite reducir la posibilidad de derrames
  • El interior fácil de limpiar ayuda a garantizar un espacio de trabajo seguro al minimizar la contaminación
  • Hay una amplia gama de accesorios disponibles, entre los que se incluyen impresora de impacto SF40A, cables RS232, dispositivo de seguridad de bloqueo para portátil y kit de determinación de densidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Cumplimiento de GLP/GMP
Tipo de conexión RS232, USB Host, USB Device
Descripción Precision Balance AX2202/E
Capacidad 2,2 kg
Tipo de pantalla LCD gráfico, pantalla táctil a todo color WQVGA
Legibilidad 0.01 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
Incluye Adaptador de CA, tarjeta de garantía, disco compacto de software,
Linealidad ± 0,02 g
Material Base de metal, carcasa superior de ABS, bandeja de acero inoxidable
Tiempo de medición 1.5 sec.
Peso mín. de la muestra 20 g
Modelo AX2202/E
Repetibilidad 0,01 g
Desviación de sensibilidad 3 ppm/°C
Tiempo de estabilización ≤1,5 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Carga de prueba 2000 g, OIML F1 o ASTM CL 2
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 years
Modos de pesaje Pesaje, pesaje dinámico, retención en pantalla, recuento de piezas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 354 x 230 x 100 mm
Longitud (imperial) 13,93 in
Longitud (métrico) 354 mm
Anchura de la cubeta (imperial) 6.9 in.
Anchura (métrico) 230 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 175 mm
Altura (métrico) 100 mm
Fondo de la cubeta (imperial) 7.7 in.
Fondo (métrico) 354 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 195 mm
Peso (imperial) 13.2 lb.
Peso (métrico) 4,6 kg
Requisitos eléctricos Entrada del adaptador de CA: 100 a 240 VCA, 0,3 A, 50 a 60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje Entrada del adaptador de CA: 0,3 A, salida del adaptador de CA: 0.84A
Frecuencia Entrada del adaptador de CA: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Calibración Externo