Descripción
- Platos estándar de poliestireno 50x 11mm
- Las almohadillas individuales preesterilizadas también se pueden adquirir por separado
- Certificación de conformidad del fabricante disponible previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de Petri sin almohadilla |
| N.º por caja | 500 Placas |
| Altura (métrico) | 1,1 cm |
| Altura (imperial) | 0,438 in |
| Diámetro (imperial) | 1,969 in |
| Diámetro (métrico) | 5 cm |