Learn More
Fisherbrand™ 150 - Termostato avanzado y baño de agitación con bomba integrada y baño de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Proporciona un rendimiento ideal para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura hasta un máximo de 150° C.
- Modelo disponible con o sin abrazadera en T para uso independiente de prácticamente cualquier tanque de lados verticales.
- Estabilidad:± 0,01° C/Uniformidad:± 0,05° C
- Potente bomba integral para la circulación de líquidos externos
- Pantalla grande y brillante a todo color con una selección de 5 idiomas
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Desconexión por exceso de temperatura ajustable
- Calibración de usuario de 5 puntos
- Fácil de programar a través de la interfaz o de forma remota a través de un PC/portátil con el software del usuario
- Sonda remota opcional
- Otros accesorios, como tapas, rejillas y refrigeradores de inmersión, se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 6,9 gal. |
| Capacidad (métrico) | 26 L |
| Tipo de condensador | Refrigerada por aire |
| Capacidad de refrigeración | -15° C (con enfriador de inmersión) |
| Caudal | 18/ l/min |
| Intervalo de temperatura | 5° C a 150° C |
| Tipo | Baño de circulación calefactado con baño abierto |
| Material | Acero inoxidable |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 505 x 300 x 200 mm |
| Mostrar más |