missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ADSS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB630), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088012
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30088012 100 μL 100 microlitros
30088000 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30088012

Marca: Invitrogen™ MA553276

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

This gene encodes the enzyme adenylosuccinate synthetase which catalyzes the first committed step in the conversion of inosine monophosphate to adenosine monophosphate. A pseudogene of this gene is found on chromosome 17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADSS
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB630
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ADSS2
N.º de referencia del gen P30520, P46664
Alias de gen ADEH; adenylosuccinate synthase; adenylosuccinate synthetase (Ade(-)H-complementing); adenylosuccinate synthetase 2, non muscle; adenylosuccinate synthetase isozyme 2; Adenylosuccinate synthetase, acidic isozyme; adenylosuccinate synthetase, liver isozyme; adenylosuccinate synthetase, non muscle; adenylosuccinate synthetase, non-muscle isozyme; Adss; ADSS 2; Adss2; AI314886; AMPSase 2; AS; IMP--aspartate ligase 2; L-type adenylosuccinate synthetase
Símbolos de los genes ADSS2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human ADSS2 (1-180AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11566, 159
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.