Learn More
Invitrogen™ ADSL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8J9E10)
Descripción
Immunogen sequence: MAAGGDHGSP DSYRSPLASR YASPEMCFVF SDRYKFRTWR QLWLWLAEAE QTLGLPITDE QIQEMKSNLE NIDFKMAAEE EKRLRHDVMA HVHTFGHCCP KAAGIIHLGA TSCYVGDNTD LIILRNALDL LLPKLARVIS RLADFAKERA SLPTLGFTHF QPAQLTTVGK RCCLWIQDLC MDLQNLKRVR DDLRFRGVKG TTGTQASFLQ LFEGDDHKVE QLDKMVTEKA GFKRAFIITG QTYTRKVDIE VLSVLASLGA SVHKICTDIR LLANLKEMEE PFEKQQIGSS AMPYKRNPMR SERCCSLARH LMTLVMDPLQ TASVQWFERT LDDSANRRIC LAEAFLTADT ILNTLQNISE GLVVYPKVIE RRIRQELPFM ATENIIMAMV KAGGSRQDCH EKIRVLSQQA ASVVKQEGGD NDLIERIQVD AYFSPIHSQL DHLLDPSSFT GRASQQVQRF LEEEVYPLLK PYESVMKVKA ELCL.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ADSL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 8J9E10 |
| Concentración | 1.66 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | Adsl |
| N.º de referencia del gen | P30566 |
| Alias de gen | 2510006M18Rik; Adenylosuccinase; adenylosuccinate lyase; adenylosuccinate lyase 1; Adl; Adsl; AMPS; argininosuccinase; argininosuccinate lyase; Arginosuccinase; ASAL; ASase; ASL; null; test; unnamed protein product |
| Mostrar más |