Learn More
Invitrogen™ ADSL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8J9E10)
Código de producto. 30284636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30284636 20 μL 20 microlitros
30283355 100 μL 100 microlitros
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30284636
Marque: Invitrogen™ MA557909
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: MAAGGDHGSP DSYRSPLASR YASPEMCFVF SDRYKFRTWR QLWLWLAEAE QTLGLPITDE QIQEMKSNLE NIDFKMAAEE EKRLRHDVMA HVHTFGHCCP KAAGIIHLGA TSCYVGDNTD LIILRNALDL LLPKLARVIS RLADFAKERA SLPTLGFTHF QPAQLTTVGK RCCLWIQDLC MDLQNLKRVR DDLRFRGVKG TTGTQASFLQ LFEGDDHKVE QLDKMVTEKA GFKRAFIITG QTYTRKVDIE VLSVLASLGA SVHKICTDIR LLANLKEMEE PFEKQQIGSS AMPYKRNPMR SERCCSLARH LMTLVMDPLQ TASVQWFERT LDDSANRRIC LAEAFLTADT ILNTLQNISE GLVVYPKVIE RRIRQELPFM ATENIIMAMV KAGGSRQDCH EKIRVLSQQA ASVVKQEGGD NDLIERIQVD AYFSPIHSQL DHLLDPSSFT GRASQQVQRF LEEEVYPLLK PYESVMKVKA ELCL.
ADSL (adenylosuccinate lyase), also known as AMPS, ASL or ASASE, is a 484 amino acid protein that is involved in both purine biosynthesis and in the formation of adenosine monophosphate (AMP) from inosine monophosphate. Expressed ubiquitously, ADSL catalyzes two key reactions in AMP biosynthesis, namely the removal of a fumarate from succinylaminoimidazole carboxamide (SAICA) ribotide to give aminoimidazole carboxamide ribotide (AICA) and the subsequent removal of fumarate from adenylosuccinate to yield AMP. Defects in the gene encoding ADSL are the cause of adenylosuccinase deficiency (ADSL deficiency), an autosomal recessive disorder characterized by epilepsy, growth retardation and muscular wasting. Multiple isoforms of ADSL exist due to alternative splicing events.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno ADSL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 8J9E10
Concentración 1.66 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
génica Adsl
N.º de referencia del gen P30566
Alias de gen 2510006M18Rik; Adenylosuccinase; adenylosuccinate lyase; adenylosuccinate lyase 1; Adl; Adsl; AMPS; argininosuccinase; argininosuccinate lyase; Arginosuccinase; ASAL; ASase; ASL; null; test; unnamed protein product
Símbolos de los genes Adsl
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein (or fragment).
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.