Learn More
Adrenomedullin/ADM Antibody (enibarcimab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Código de producto. 30177123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30177123 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30177123
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328272JF635
Human Monoclonal Antibody
Adrenomedullin/ADM Monoclonal antibody specifically detects Adrenomedullin/ADM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Adrenomedullin/ADM
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon enibarcimab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen adrenomedullin, AMpreproadrenomedullin
Especie del huésped Human
Inmunógeno Adrenomedullin
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1