Learn More
Thermo Scientific™ Adrenomedullin (16-31), Human, Pig
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Human, Porcine |
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 1865.18 |
| Tipo de producto | Adrenomedullin (16-31), human, pig |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Cys-Arg-Phe-Gly-Thr-Cys-Thr-Val-Gln-Lys-Leu-Ala-His-Gln-Ile-Tyr-NH2 (Disulfide bridge Cys16-Cys21) |
For Research Use Only