Learn More
Thermo Scientific™ Adrenocorticotropic Hormone (1-17), human
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7266-47-9 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Formato | Lyophilized powder |
| Cantidad | 1 mg |