Learn More
ADPGK Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106789 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235192 20 μL 20 microlitros
30234925 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235192
Marca: Proteintech 680341IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The ADPGK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ADPGK. This antibody recognizes human antigen. The ADPGK antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno ADPGK
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4B8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes 2610017G09Rik; ADP-GK; DKFZp434B195
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 51 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1