missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ADORA2A Monoclonal Antibody (6A6G11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16345044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16345044 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16345044

Marca: Invitrogen™ MA531611

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-31611 has been tested in indirect ELISA.

ADORA2A is a protein which is one of several receptor subtypes for adenosine. The activity of the encoded protein, a G-protein coupled receptor family member, is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase. This protein is abundant in basal ganglia, vasculature and platelets and it is a major target of caffeine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADORA2A
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 6A6G11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica ADORA2A
N.º de referencia del gen P29274
Alias de gen A2a receptor; A2AAR; A2aR; AA2AR; ADENO; adenosine A2a receptor; Adenosine A2a-receptor; adenosine receptor A2a; adenosine receptor subtype A2a; ADORA2; ADORA2A; Adora2l1; AR; hA2aR; RDC8; unnamed protein product
Símbolos de los genes ADORA2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ADORA2A (AA: 274-412) expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.