Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 Cells
Código de producto. 10626414
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10626414 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10626414 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1530
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine Receptor A2A (ADORA2A) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenosine Receptor A2A (ADORA2A) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1535) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the Cyclic AMP Response Element (CRE) response element.
The GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of NECA. In addition, GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
ADORA2A has been shown to have many roles throughout the body. ADORA2A is involved in pain and inflammation regulation, inhibition of platelet aggregation, blood pressure regulation and contributes to ischemic brain damage. Selective antagonists of the ADORA2A pathway are being tested as adjuvants to dopaminergic drugs to treat Parkinson's disease and schizophrenia.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_000675
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Contenido:
Células K1530 GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1
(El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
• Células GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1
• GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1
• Certificado de análisis
Almacenamiento:
Las células GeneBLAzer™ ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Símbolo de gen ADORA2A
Incluye Células ADORA2A-CRE-bla CHO-K1, ADORA2A-CRE-bla CHO-K1, certificado de análisis
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana ADORA2A
Tipo Células en proceso de división
Línea de células CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR