missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adomeglivant, MedChemExpress

Código de producto. 16473887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473887 50 mg 50 miligramos
16490418 5 mg 5 miligramos
16483706 25 mg 25 miligramos
16457958 10 mg 10 miligramos
16477746 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473887

Marca: Medchem Express HY19904

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.

Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Adomeglivant
CAS 1488363-78-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36F3NO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo LY2409021
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.98 mM)
SMILES O=C(O)CCNC(C1=CC=C([C@@H](OC2=CC(C)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C(C)=C2)CCC(F)(F)F)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 555.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.63
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.