Learn More
Kartell™ Frascos dispensadores de volumen ajustable
Diseñados con un recipiente de dispensación ajustable de PMP transparente de cristal para una visibilidad mejorada y con un frasco de polietileno para una mayor flexibilidad. Los dispensadores para frascos de volumen ajustable Kartell™ se han diseñado especialmente para la medición y dispensación de volúmenes precisos de líquidos de forma repetitiva.
Marca:  Kartell™ 0148200
Código de producto. 10633662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    132.51€ / paquete de 10
    Ahorro 13.49€
    9% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Descripción
Diseñados con un recipiente de dispensación ajustable de PMP transparente de cristal para una visibilidad mejorada y con un frasco de polietileno para una mayor flexibilidad. Los dispensadores para frascos de volumen ajustable Kartell™ se han diseñado especialmente para la medición y dispensación de volúmenes precisos de líquidos de forma repetitiva.
  • El vaso de dosificación se desliza por el tubo para determinar el volumen de la dosificación
  • La posición del volumen dispensado puede preajustarse
  • El frasco de polietileno se aprieta fácilmente para forzar al líquido a subir por el tubo hasta el vaso de dosificación
  • El exceso de líquido volverá a bajar al frasco para mayor precisión a la hora de medir el volumen deseado
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
1000 ml
Cierre con vaso de dosificación de PMP y tubo
50 ml
Adecuado para productos alimenticios
PMP