Descripción
Máximo 2 por plataforma
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (22 mm), Tubos (25 ml) |
| Posiciones | 27 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador multiplataforma y el miniagitador de microplacas Fisherbrand™ |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 262 x 112 x 171 mm |
| Tipo de producto | Gradillas de tubo ajustables |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?