Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Digital Adjustable Pipette
Código de producto. p-8009918 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 50 μl
De 2,5 a 10 μl
De 20 a 100 μl
De 5 a 25 μl
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10018490
Marca: BRAND™ 701807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for liquids when air displacement pipettes won't work. Brand™ Transferpettor™ Digital Adjustable Pipettes handle viscous, foaming liquids and high vapor pressure.
  • Niveles de precisión y exactitud elevados.
  • Para las operaciones de pipeteo más exigentes
  • Funciona según el principio de desplazamiento positivo, con el pistón en contacto directo con el líquido aspirado
  • El pistón de ajuste hermético siempre limpia completamente las paredes de las puntas, proporcionando resultados reproducibles
  • No es necesario desechar las puntas después de cada operación de pipeteo, ya que la humectación residual es insignificante
  • Adecuado para medios con densidad de hasta 13,6 g/cm³, viscosidad de hasta 50.000 mm2/s, presión de vapor de hasta 500 mbar
  • Escala de temperatura de – 15 °C a 40 °C
  • Se suministra con certificado de rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1,0 %, ± 0,1 μl
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 8655-2
Color Naranja
Línea de productos Transferpettor
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 2,5 a 10 μl
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 °C a 40 °C