Descripción
- Niveles de precisión y exactitud elevados.
- Para las operaciones de pipeteo más exigentes
- Funciona según el principio de desplazamiento positivo, con el pistón en contacto directo con el líquido aspirado
- El pistón de ajuste hermético siempre limpia completamente las paredes de las puntas, proporcionando resultados reproducibles
- No es necesario desechar las puntas después de cada operación de pipeteo, ya que la humectación residual es insignificante
- Adecuado para medios con densidad de hasta 13,6 g/cm³, viscosidad de hasta 50.000 mm2/s, presión de vapor de hasta 500 mbar
- Escala de temperatura de – 15 °C a 40 °C
- Se suministra con certificado de rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,0 %, ± 0,1 μl |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 8655-2 |
| Color | Naranja |
| Línea de productos | Transferpettor |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 2,5 a 10 μl |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 15 °C a 40 °C |