Learn More
HUBER Bypass ajustable
Código de producto. 15276557
Click to view available options
Tamaño:
M16 × 1
M24 x 1,5
M30 x 1,5
M38 x 1,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15276557
Marca: HUBER 9889
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unistat
Intervalo de temperatura De -20 °C a +140 °C
Tipo Derivación
Incluye El manómetro no está incluido.
Tamaño M16 × 1