Learn More
HUBER Bypass ajustable
Click to view available options
Tamaño:
M16 × 1
M24 x 1,5
M30 x 1,5
M38 x 1,5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unistat |
| Intervalo de temperatura | De -20 °C a +150 °C |
| Tipo | Derivación |
| Incluye | El manómetro no está incluido. |
| Tamaño | M38 x 1,5 |