missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adjudin, MedChemExpress

Código de producto. 16463687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16463687 50 mg 50 miligramos
16497678 10 mg 10 miligramos
16477576 100 mg 100 miligramos
16410148 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16463687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18996

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.

Adjudin is an extensively studied male contraceptive with a superior mitochondria-inhibitory effect. Adjudin is also a potent Cl- channel blocker.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Adjudin
Forma física Solid
CAS 252025-52-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12Cl2N4O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo AF-2364
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (49.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C3=C1C=CC=C3)NN
Peso molecular (g/mol) 335.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.