Learn More
AdipoRon, MedChemExpress
Código de producto. 16476868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16476868 10 mg 10 miligramos
16442937 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16476868
Marca: Medchem Express HY15848
MedChemExpress AdipoRon is an orally active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, binding to AdipoR1 and AdipoR2 with Kds of 1.8 and 3.1 μM, respectively.
AdipoRon is an orally active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, binding to AdipoR1 and AdipoR2 with Kds of 1.8 and 3.1 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AdipoRon
CAS 924416-43-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (102.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 428.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.52
Porcentaje de pureza 96.13%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism