missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adipophilin / Perilipin-2 Mouse, Clone: ADFP/1494, enQuireBio™

Código de producto. p-7155993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15989827 20 μg 20 microgramos
15999827 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15989827 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 123MSM4P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Adipophilin / Perilipin-2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon ADFP/1494
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen XP_016869748
Símbolos de los genes PLIN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Adipophilin protein fragment (aa249-376)
Peso molecular del antígeno 48kDa
Control positivo HepG2 or JAR cells. Liver, Adrenal gland or Cerebellum.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 123
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.