missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adiponectin Mouse anti-Human, Clone: OTI8A9, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17658091
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17658091 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17658091

Marca: Origene Technologies CF804680

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Adiponectin is a hormone exclusively produced in adipose tissue and secreted into plasma. It is involved in a number of metabolic processes, such as glucose regulation, and the metabolism of fat for energy production. Adiponectin is involved in the control of fat metabolism and insulin sensitivity.

Especificaciones

Antígeno Adiponectin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8A9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica ADIPOQ
N.º de referencia del gen Q15848
Alias de gen ACDC, ACRP30, ADIPQTL1, ADPN, APM-1, APM1, GBP28
Símbolos de los genes ADIPOQ
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 19-244 of human ADIPOQ produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9370
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.