Learn More
Thermo Scientific™ Sellos adhesivos
Código de producto. 11992351
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno
Para utilizar con (aplicación):
Aplicaciones de fluorescencia, qPCR
Para almacenamiento de muestras, termociclado con tapa
Para cristalografía e identificación de genotipos
Tamaño de la unidad:
100 M
250 M
Código de producto. Material Para utilizar con (aplicación) unitSize
11992351 Polietileno Para almacenamiento de muestras, termociclado con tapa 100 M
11982351 Polietileno Aplicaciones de fluorescencia, qPCR 250 M
11972351 Polietileno Para cristalografía e identificación de genotipos 250 M
3 options
Código de producto. 11992351
Marca: Thermo Scientific™ AB2558
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo aplicaciones de alto rendimiento con un coste inferior por placa mediante estos sellos adhesivos con un formato automatizado para permitir un sellado eficaz.
Lleve a cabo aplicaciones de alto rendimiento con un coste inferior por placa con los sellos adhesivos Thermo Scientific™. El formato automatizado permite un sellado eficaz. Los rollos se han diseñado para su uso con el sellador adhesivo Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
Rollo de film adhesivo para PCR
  • El sello adhesivo transparente impide la evaporación de las muestras, ya sea mientras están almacenadas o durante el proceso de termociclado, y facilita el acceso a las muestras sin otro requisito que perforar la lámina con una punta de pipeta.
  • El adhesivo no se acumula en la punta cuando perfora la lámina.
  • Se recomienda utilizar los sellos de película para PCR junto con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión.
  • Intervalo de temperatura: De -80° a 120 °C
Rollo de láminas adhesivas para PCR
  • Sello adhesivo de gran resistencia que impide la evaporación de las muestras durante su almacenamiento o termociclado, y facilita el acceso a las muestras sin otro requisito que perforar la lámina con una punta de pipeta.
  • El adhesivo no se acumula en la punta cuando perfora la lámina.
  • Se recomienda utilizar los sellos de lámina para PCR junto con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión.
  • Intervalo de temperatura: De -80° a +150 °C
Película adhesiva para PCR
  • Sello adhesivo transparente para placas para el almacenamiento de muestras y uso con un termociclador con tapa de rosca o a presión.
  • Adhesivo resistente, se desprende con facilidad y no deja residuos en la placa.
  • Intervalo de temperatura: de - 20 °C a +120 °C
Rollo sellante ABsolute QPCR
  • Sello para placas adhesivo y transparente, diseñado para aplicaciones de fluorescencia, lo que incluye QPCR.
  • Adhesivo resistente y sensible a la presión, sin residuos que impide la evaporación de las muestras durante su almacenamiento o termociclado.
  • Los sellos son fáciles de desprender, no dejan residuos en la placa cuando se retiran.
  • Se recomienda el uso con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión
  • Intervalo de temperatura: De -80° a +110 °C
Rollo adhesivo sellante para cristalografía
  • Sello adhesivo transparente, sensible a la presión, no deja residuos y es perfecto para aplicaciones de cristalografía y genotipado.
  • Las muestras no se exponen a la acción del adhesivo.
  • El sello se desprende con facilidad y no deja residuos sobre la placa.
  • Intervalo de temperatura: de –70 °C a +110 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Película adhesiva para PCR, rollo de 80 mm x 100 m
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento de muestras, termociclado con tapa
Para utilizar con (equipo) El sellador adhesivo Seal-it 100
Tipo de producto Film adhesivo para PCR
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De - 20 °C a + 120 °C
Plate Compatibility Placas de 96/384 pocillos