Learn More
Thermo Scientific™ Sellos adhesivos
Código de producto. 11982351
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno
Para utilizar con (aplicación):
Aplicaciones de fluorescencia, qPCR
Para almacenamiento de muestras, termociclado con tapa
Para cristalografía e identificación de genotipos
Tamaño de la unidad:
100 M
250 M
Código de producto. Material Para utilizar con (aplicación) unitSize
11982351 Polietileno Aplicaciones de fluorescencia, qPCR 250 M
11972351 Polietileno Para cristalografía e identificación de genotipos 250 M
11992351 Polietileno Para almacenamiento de muestras, termociclado con tapa 100 M
3 options
Código de producto. 11982351
Marca: Thermo Scientific™ AB2170
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve a cabo aplicaciones de alto rendimiento con un coste inferior por placa mediante estos sellos adhesivos con un formato automatizado para permitir un sellado eficaz.
Lleve a cabo aplicaciones de alto rendimiento con un coste inferior por placa con los sellos adhesivos Thermo Scientific™. El formato automatizado permite un sellado eficaz. Los rollos se han diseñado para su uso con el sellador adhesivo Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
  • Diseñados para proporcionar un rendimiento fiable junto con el sellador Seal-It 100 Amplia variedad de sellos disponible
  • Rollo de film adhesivo para PCR
  • El sello adhesivo transparente impide la evaporación de las muestras, ya sea mientras están almacenadas o durante el proceso de termociclado, y facilita el acceso a las muestras sin otro requisito que perforar la lámina con una punta de pipeta.
  • El adhesivo no se acumula en la punta cuando perfora la lámina.
  • Se recomienda utilizar los films de sellos adhesivos para PCR junto con un termociclador que lleve incorporado una tapa de rosca o a presión.
  • Intervalo de temperatura: de -80 a 120 °C
Rollo de hojas adhesivas para PCR
  • Sello adhesivo de gran resistencia que impide la evaporación de las muestras durante su almacenamiento o termociclado, y facilita el acceso a las muestras sin otro requisito que perforar la lámina con una punta de pipeta.
  • El adhesivo no se acumula en la punta cuando perfora la lámina.
  • Se recomienda utilizar las hojas de sellos adhesivos para PCR junto con un termociclador que lleve incorporado una tapa de rosca o a presión.
  • Intervalo de temperatura: de --80° a +150°
Film adhesivo para PCR
  • Sello para placas adhesivo y ópticamente transparente para el almacenamiento de muestras; Uso con un termociclador ciclado térmico con tapa de rosca o a presión.
  • Adhesivo resistente, se desprende con facilidad y no deja residuos en la placa. 
  • Intervalo de temperatura: de -20 °C a 120 °C
 Rollo sellante ABsolute QPCR
  • Sello para placas adhesivo y ópticamente transparente, diseñado para aplicaciones de fluorescencia, incluida QPCR
  • Adhesivo resistente y sensible a la presión, sin residuos que impide la evaporación de las muestras durante su almacenamiento o termociclado.
  • Los sellos son fáciles de desprender, no dejan residuos en la placa cuando se retiran.
  • Se recomienda utilizarlo junto con un termociclador que lleve incorporado una tapa de rosca o a presión.
  • Intervalo de temperatura: de --80° a +110°
Rollo adhesivo sellante para cristalografía
  • Sello adhesivo ópticamente transparente, sensible a la presión, no deja residuos y es perfecto para aplicaciones de cristalografía y genotipo.
  • Las muestras no se ven expuestas a la acción del adhesivo.
  • El sello se desprende con facilidad y no deja residuos sobre la placa
  • Intervalo de temperatura: de --70° a +110°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color claro
Descripción ABsolute QPCR Seal Roll
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de fluorescencia, qPCR
Para utilizar con (equipo) El sellador adhesivo Seal-it 100
Tipo de producto ABsolute QPCR Seal
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) - 80 °C a + 110°C