Learn More
Thermo Scientific™ Sellos adhesivos
Click to view available options
Material:
Polietileno
Para utilizar con (aplicación):
Aplicaciones de fluorescencia, qPCR
Para almacenamiento de muestras, termociclado con tapa
Para cristalografía e identificación de genotipos
Tamaño de la unidad:
100 M
250 M
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones de alto rendimiento con un coste inferior por placa con los sellos adhesivos Thermo Scientific™. El formato automatizado permite un sellado eficaz. Los rollos se han diseñado para su uso con el sellador adhesivo Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
Rollo de film adhesivo para PCR
- El sello adhesivo transparente impide la evaporación de las muestras, ya sea mientras están almacenadas o durante el proceso de termociclado, y facilita el acceso a las muestras sin otro requisito que perforar la lámina con una punta de pipeta.
- El adhesivo no se acumula en la punta cuando perfora la lámina.
- Se recomienda utilizar los sellos de película para PCR junto con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión.
- Intervalo de temperatura: De -80° a 120 °C
Rollo de láminas adhesivas para PCR
- Sello adhesivo de gran resistencia que impide la evaporación de las muestras durante su almacenamiento o termociclado, y facilita el acceso a las muestras sin otro requisito que perforar la lámina con una punta de pipeta.
- El adhesivo no se acumula en la punta cuando perfora la lámina.
- Se recomienda utilizar los sellos de lámina para PCR junto con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión.
- Intervalo de temperatura: De -80° a +150 °C
Película adhesiva para PCR
- Sello adhesivo transparente para placas para el almacenamiento de muestras y uso con un termociclador con tapa de rosca o a presión.
- Adhesivo resistente, se desprende con facilidad y no deja residuos en la placa.
- Intervalo de temperatura: de - 20 °C a +120 °C
Rollo sellante ABsolute QPCR
- Sello para placas adhesivo y transparente, diseñado para aplicaciones de fluorescencia, lo que incluye QPCR.
- Adhesivo resistente y sensible a la presión, sin residuos que impide la evaporación de las muestras durante su almacenamiento o termociclado.
- Los sellos son fáciles de desprender, no dejan residuos en la placa cuando se retiran.
- Se recomienda el uso con un termociclador que tenga incorporada una tapa de rosca o a presión
- Intervalo de temperatura: De -80° a +110 °C
Rollo adhesivo sellante para cristalografía
- Sello adhesivo transparente, sensible a la presión, no deja residuos y es perfecto para aplicaciones de cristalografía y genotipado.
- Las muestras no se exponen a la acción del adhesivo.
- El sello se desprende con facilidad y no deja residuos sobre la placa.
- Intervalo de temperatura: de –70 °C a +110 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | Rollo adhesivo sellante para cristalografía |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cristalografía e identificación de genotipos |
| Para utilizar con (equipo) | El sellador adhesivo Seal-it 100 |
| Tipo de producto | Rollo adhesivo sellante para cristalografía |
| Perforable | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +110 °C |
| Plate Compatibility | Placas de 96/384 pocillos |