Learn More
Brady™ Señales de seguridad de poliéster adhesivo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Base acrílica permanente, sensible a la presión |
| Descripción | Poliéster adhesivo |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Anchura (métrico) | 315 mm |
| Forma | Triangular |
| Texto mostrado | PELIGRO de asfixia |
| Tipo de producto | Señal de seguridad |