Learn More
ITW Chemische Produkte™ Alfombrillas adhesivas para sala limpia CleanStep™
Código de producto. 11595315 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Cantidad:
30 capas
60 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 8
Código de producto. 11595315
Marca: ITW Chemische Produkte™ AMA184681G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca la contaminación en áreas de mucho tráfico. Las alfombrillas adhesivas para sala limpia ITW Chemische CleanStep™ están fabricadas con 30 o 60 capas. Cada lámina extraíble tiene un revestimiento adhesivo homogéneo diseñado para atrapar partículas y evitar la transferencia.
  • Diseñadas para capturar las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas antes de la entrada en salas limpias o entornos controlados
  • Proporcionan una solución portátil de control de la contaminación.
  • Se pueden utilizar con o sin marcos (se venden por separado).
  • Contienen conservantes antimicrobianos que evitan la proliferación microbiana.
  • Revestimiento adhesivo uniforme en cada una de las capas de las alfombrillas de 30 y 60 capas
  • Entre las posibles aplicaciones se incluyen puntos de entrada a salas limpias y entornos críticos, vestuarios o antesalas en los sectores de semiconductores, biotecnológico, de dispositivos médicos, de procesamiento farmacéutico, aeroespacial y de automoción.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18 x 46 in. (46 x 117 cm)
Cantidad 30 capas
Color Gris
Material Polietileno