Learn More
ITW Chemische Produkte™ Alfombrillas adhesivas para sala limpia CleanStep™
Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Gris
Cantidad:
30 capas
60 capas
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 8
Descripción
- Diseñadas para capturar las partículas del tránsito de los pies y de las ruedas antes de la entrada en salas limpias o entornos controlados
- Proporcionan una solución portátil de control de la contaminación.
- Se pueden utilizar con o sin marcos (se venden por separado).
- Contienen conservantes antimicrobianos que evitan la proliferación microbiana.
- Revestimiento adhesivo uniforme en cada una de las capas de las alfombrillas de 30 y 60 capas
- Entre las posibles aplicaciones se incluyen puntos de entrada a salas limpias y entornos críticos, vestuarios o antesalas en los sectores de semiconductores, biotecnológico, de dispositivos médicos, de procesamiento farmacéutico, aeroespacial y de automoción.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 18 x 46 in. (46 x 117 cm) |
| Cantidad | 60 capas |
| Color | Gris |
| Material | Polietileno |