Learn More
Tampón de pH de alta resolución con codificación cromática, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11758465 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ML
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad pH unitSize
11758465 500 ml 4 500 ML
11778465 500 ml 10 500 ML
11494599 500 ml 4 500 ML
15214643 500 ml 7 cada uno
11404609 500 ml 7 500 ML
11768465 500 ml 7 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11758465 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 104000C
Edge
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar su uso. Los tampones de pH de alta resolución codificados por colores Reagecon™ se prueban a 20 °C o a 25 °C, cuentan con certificación y son trazables al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Alta resolución.
  • Probado a 20 °C o a 25 °C 
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025’
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Rojo
pH 4
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml
Olor Característica
Información de solubilidad Fully miscible in water