Learn More
Tampón de pH de alta resolución con codificación cromática, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11494599 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
500 ML
cada uno
Código de producto. 11494599
Marca: Reagecon H40525C
Utilice tampones de pH codificados por colores para facilitar su uso. Los tampones de pH de alta resolución codificados por colores Reagecon™ se prueban a 20 °C o a 25 °C, cuentan con certificación y son trazables al NIST.
  • Soluciones de tampón de pH de color
  • Alta resolución.
  • Probado a 20 °C o a 25 °C
  • Certificado por Reagecon,método de prueba acreditado por ISO/IEC 17025'
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Rojo
pH 4
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml