Learn More
Epredia™ Portaobjetos de adhesión Excell
Código de producto. 11882833 Tienda Epredia Productos
Código de producto. 11882833
Marca: Epredia™ J5800AMNZ
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los portaobjetos SuperFrost Excell son especialmente útiles en aplicaciones que implican una recuperación de epítopos inducida por calor (HIER) de pH alto, cortes de epon y metilmetacrilato, microdisección por captura láser (LCM) y cultivo celular.
  • Sin pérdida de tiempo en procedimientos de revestimiento de portaobjetos
  • Ahorro de dinero en adhesivos caros
  • Revestimiento uniforme y fiable
  • Pérdida mínima de muestras
  • Acción adhesiva fiable y segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Color Blanca