Learn More
BTX™ Electrodos de célula adherente
Descripción
- Especialmente diseñado para electroporar monocapas cultivadas de células en filtros recubiertos de laminina o en unidades de filtro transwell de poliéster o policarbonato de 12 mm (tamaño de poro de 0,4 mm)
- Puede electroporar células adherentes como queratinocitos de córnea humana, Caco-2, células de pulpa dental y células NC65, BCEC y MDCK
- Consta de dos electrodos para placa en paralelo, de 7 x 19 mm con un espacio de separación de 5 mm entre las placas
- Cada electrodo para placa tiene una pata aislada de 0,3 mm de altura en ambos extremos de la parte inferior
- Compatible con sistemas BTX™ como Gemini X2 y ECM™ 2001+
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Transfecciones de células de mamíferos, aplicaciones de plantas y levaduras y electroporación directa en células adherentes que están creciendo en filtros transwell o cubreobjetos, o directamente en monocapas sin interrupciones |
| Para utilizar con (equipo) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 |
| Tipo de producto | Kit de electrodo |
| Tensión | 0-300 V |
| Descripción | Adherent Cell Electrode Kit, 5 mm gap, includes 45-0204 cable |
| Tipo de campo | homogéneo/a/s |
| Incluye | Electrodo de celda y cable 450204 |
| Intervalo de longitud de impulso | De 1 μs a 35 ms |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tamaño de la separación (métrico) | 5 mm |
| Mostrar más |