missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADH5 Monoclonal Antibody (OTI5G4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17501754
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17501754 30 μL 30 microlitros
17581744 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17501754 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809478S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADH5 Monoclonal antibody specifically detects ADH5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ADH5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SF1
N.º de referencia del gen Q15637
Alias de gen ADH1C; Adh2; Adh-2; ADH3; ADH-3; ADH5; Adh-5; ADH-B2; ADHX; alcohol dehydrogenase (class III), chi polypeptide; alcohol dehydrogenase 1C (class I), gamma polypeptide; alcohol dehydrogenase 2; Alcohol dehydrogenase 5; alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide; alcohol dehydrogenase B2; Alcohol dehydrogenase class chi chain; alcohol dehydrogenase class-3; Alcohol dehydrogenase class-III; class III alcohol dehydrogenase; class III alcohol dehydrogenase, chi subunit; epididymis secretory sperm binding protein Li 60p; FALDH; FDH; formaldehyde dehydrogenase; glutathione-dependent formaldehyde dehydrogenase; GSH-FDH; GSNOR; HEL-S-60p; S-(hydroxymethyl)glutathione dehydrogenase; S-nitrosoglutathione reductase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-276 of human SF1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7536
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.