missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Adenylate Kinase 9 Monoclonal Antibody (1H8)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15513202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15513202 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15513202

Marca: Invitrogen™ MA523189

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: YKLIAPRYRW QRSKWGRTCP VNLKDGNIYS GLPDYSVSFL GKIYCLSSEE ALKPFLLNPR PYLLPPMPGP PCKVFILGPQ YSGKTTLCNM LAENYKGKVT N.

Involved in maintaining the homeostasis of cellular nucleotides by catalyzing the interconversion of nucleoside phosphates. Has both nucleoside monophosphate and diphosphate kinase activities. Catalyzes the phosphorylation of AMP, dAMP, CMP and dCMP with ATP as phosphate donor and of CMP with GTP as phosphate donor. Also catalyzes the production of ATP, CTP, GTP, UTP, dATP, dCTP, dGTP and TTP from the corresponding diphosphate substrates with either ATP or GTP as phosphate donor. Shows substrate preference of CDP > UDP > ADP > GDP > TDP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenylate Kinase 9
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1H8
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica AK9
N.º de referencia del gen Q5TCS8
Alias de gen Adenylate kinase 9; adenylate kinase domain containing 1; adenylate kinase domain containing 2; Adenylate kinase domain-containing protein 1; Adenylate kinase domain-containing protein 2; AK 9; AK9; AKD1; AKD2; C6orf199; C6orf224; dJ70A9.1; Gm234; Gm7127; RGD1560386; RP1-70A9.1; similar to novel protein
Símbolos de los genes AK9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno AK9 (NP_659462, 321 a.a. ~ 421 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221264
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.