missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adenylate Kinase 8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA554411
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: KYRLVNVCCG QLLKEAVADR TTFGELIQPF FEKEMAVPDS LLMKVLSQRL DQQDCIQKGW VLHGVPRDLD QAHLLNRLGY NPNR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 75%, Rat - 70%.
Especificaciones
| Adenylate Kinase 8 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| AK8 | |
| C9orf98, DDX31, RP11-143F18.1, putative adenylate kinase-like protein C9orf98 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 158067 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q96MA6 | |
| AK8 | |
| Recombit protein corresponding to Human Adenylate Kinase 8 | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido