missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosine A1 Receptor Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16826465 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16826465 150 μL 150 microlitros
16836465 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16826465

Marca: Proteintech 550261AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to ADORA1.

Adenosine receptors (ARs) are members of the 7-transmembrane domain G-protein-coupled receptor superfamily. Structural, biochemical and pharmacological analyses of the AR genes and protein has led to the discovery of four distinct AR subtypes (A1, A2a, A2b, A3). Activation of ARs mediates several receptor subtype-specific physiological processes that include cardiac rate, smooth muscle tone, platelet aggregation, inflammation, cell growth and death, and neurotransmission. The A1AR is a glycoprotein that can activate Gi and Go proteins in vitro. In intact cells, agonist occupation of the A1AR has been shown to cause pertussis toxin-sensitive inhibition of adenylyl cyclase activity and, in some systems, a stimulation of phospholipase C resulting in mobilization of intracellular calcium stores. Activation of potassium channels by A1AR has been intensively studied in relation to its dramatic effects on the cardiovascular system. A1AR protein is highly expressed in brain (especially cerebellum, hippocampus, thalamus, and cortex) and spinal cord and in part, modulates neurotransmitter release. In white adipocytes A1AR inhibits lipolysis and stimulates glucose uptake. Other tissues also express A1AR including kidney and testis.

Especificaciones

Antígeno Adenosine A1 Receptor
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ADORA1
N.º de referencia del gen P30542, Q60612
Alias de gen Adenosine A1 Receptor, Adenosine receptor A1, ADORA1, RDC7
Símbolos de los genes ADORA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11539, 134
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.