missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
El ADP afecta la activación de las plaquetas a través de su interacción con los receptores de ADP P2Y1, P2Y12 y P2X1. Al convertirse en adenosina por los ecto-ADPases, la activación de las plaquetas se inhibe a través de los receptores de adenosina.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 g |
| Rotación óptica | [α]20/D -29.6±1° c = 0.5% in 0.5M Na2HPO4 (Lit.) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.2 |
| Porcentaje de pureza | ≥95% |
| Forma física | Polvo blanco |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?