Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosina 5'-difosfato, hidrato de sal disódica, 98 %
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate |
| Absorbancia | 0.76 to 0.80 (A250/A260), 0.15 to 0.17 (A280/A260) |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | (5% w/v in water) Clear colorless |
| Mostrar más |