Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de adenina, >98 %
Código de producto. p-7023420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11458796 10 g 10 g
11468796 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11458796
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16964.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 321-30-2 | C10H12N10O4S | 368.33 g/mol
It has a wide range of chemical and biochemical roles employing as a regulatory molecule. It acts as a precursor, substrate, or cofactor in diverse biochemical pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tiene una amplia gama de funciones químicas y bioquímicas in vivo e in vitro al emplearse como molécula reguladora. Actúa como precursor, sustrato o cofactor en diversas vías bioquímicas.
Solubilidad
Soluble en agua (4 mg/ml), etanol (<1 mg/ml a 25° C), DMSO (<1 mg/ml a 25° C) y HCl (10 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-30-2
Fórmula molecular C10H12N10O4S
Peso molecular (g/mol) 368.33
Número MDL MFCD00213655
Clave InChI LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adenine sulfate, adenine hemisulfate, 7h-purin-6-amine sulfate 2:1, adeninsulfat, adeninium sulfate, adenine sulfate 2:1, adeninsulfat german, 1h-purin-6-amine, sulfate 2:1, diadenine sulphate, unii-741gjf3k9m
PubChem CID 9449
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine sulfate
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 g
Beilstein 3820263
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,152
Información de solubilidad Soluble in water (4mg/ml),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),and HCl (10mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.34
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adenine sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1H-Purin-6-amine, sulfate