Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenina, 99 %
Código de producto. p-7022230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402717 25 g 25 g
11304619 50 g 50 g
11314619 250 g 250 g
11412717 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11402717 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14906.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La adenina se utiliza como un componente activo de los medios con deficiencia de boro para cultivar levaduras con el fin de evaluar si el boro estimula el crecimiento de levaduras. Es útil como antiséptico local y vitamina B4. Además, se utiliza en la determinación microbiana de niacina. También se emplea como complemento alimenticio para ratas adultas para investigar los efectos de la sobrecarga de adenina en la dieta. Además de esto, se utiliza en la producción de nucleótidos de los ácidos nucleicos.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, metanol y etanol. Ligeramente soluble en agua fría. Insoluble en éter dietílico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-24-5
Fórmula molecular C5H5N5
Peso molecular (g/mol) 135.13
Número MDL MFCD00041790
Clave InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
Nombre IUPAC 7H-purina-6-amina
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adenine
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 5777
Índice Merck 14,152
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Adenine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Adenine