Learn More
Sampling Systems™ Puntas Adicionales para Tomamuestras de Acero Inoxidable
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Puntas puntiagudas usadas con polvos duros y densos
- Las puntas redondeadas se utilizan cuando es necesario minimizar el riesgo de dañar su equipo
- Disponible para adaptarse a diámetros de 25 y 40 mm
- Fabricado enacero inoxidable 316L
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Puntas de Tomamuestras Intercambiables |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Tamaño | 25 mm |
| Modelo | Puntiagudas |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreadores |