Learn More
ADCY3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16829014 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16829014 150 μL 150 microlitros
16839014 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16829014
Marca: Proteintech 194921AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes adenylyl cyclase 3 which is a membrane-associated enzyme and catalyzes the formation of the secondary messenger cyclic adenosine monophosphate (cAMP). This protein appears to be widely expressed in various human tissues and may be involved in a number of physiological and pathophysiological metabolic processes.
Especificaciones
Antígeno ADCY3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.65 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ADCY3
N.º de referencia del gen O60266, P21932, Q8VHH7
Alias de gen AC III, AC3, ADCY3, adenylate cyclase 3, Adenylate cyclase type 3, Adenylate cyclase type III, Adenylyl cyclase 3, ATP pyrophosphate lyase 3, KIAA0511
Símbolos de los genes Adcy3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104111, 109, 64508
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG