Learn More
Epredia™ Portaobjetos para diagnóstico de PTFE Adcell™
Estos revestimientos hidrófobos unen los líquidos aplicados a los pocillos y mantienen los líquidos en el área de pocillos. Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Marca: Epredia™ X5XER203BAD1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Une y mantiene los líquidos aplicados al área de pocillo
- Construcción de FEP
- Proporciona pocillos humectables para la tinción y el crecimiento de cultivos celulares
- Evita la contaminación cruzada
- Los revestimientos hidrófobos son muy duraderos y resisten las tinciones más fuertes
- Esterilizable en autoclave