Learn More
Adarotene, MedChemExpress
Código de producto. 16492317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492317 50 mg 50 miligramos
16498777 5 mg 5 miligramos
16426188 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 16492317
Marca: Medchem Express HY14808
MedChemExpress Adarotene is an effective apoptosis inducer, which surprisingly produces DNA damage and exhibites a potent antiproliferative activity on a large panel of human tumor cells.
Adarotene is an effective apoptosis inducer, which surprisingly produces DNA damage and exhibites a potent antiproliferative activity on a large panel of human tumor cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adarotene
CAS 496868-77-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo ST1926
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (66.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(C2=CC=C(O)C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 374.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.47
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death